Przejdź do
83750
Rhodium(III) nitrate hydrate
~36% rhodium (Rh) basis
Synonim(y):
Rhodium trinitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N3O9Rh · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.92 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
powder
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: rhodium
concentration
~36% Rh
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
InChI key
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodium(III) nitrate hydrate is a crystallinecompound widely used in the field of catalysis, electro-plating, and glassindustry
Application
Rhodium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor:
  • To synthesize Rh-doped catalysts for various chemical transformations.
  • With iron(III) nitrate nonahydrate to synthesis Fe–Rh/TiO2 catalysts for hydrogenation reaction.
  • For Ethene Hydroformylation, a bimetallic Rh/Co catalyst is synthesized by combining Rhodium(III) nitrate hydrate with Co(NO3)2 .6H2O.
  • For the simultaneous electrodeposition of Cu and Rh from an aqueous nitrate solution.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
309206325902237957
description
~36% rhodium (Rh) basis
description
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
description
99.9% trace metals basis
description
99.8% trace metals basis
form
powder
form
liquid
form
powder and chunks
form
crystals and lumps
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
concentration
~36% Rh
concentration
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3), ≥5.0% (NaOH basis (wt% HNO3, titration))
concentration
-
concentration
-
reaction suitability
core: rhodium
reaction suitability
core: rhodium
reaction suitability
core: scandium
reaction suitability
core: yttrium
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the purity of Rhodium(III) nitrate hydrate?
    1 answer
    1. The purity of this material is not determined. However, the Rhodium content is reported on a lot to lot basis and may range from 35.0 - 37.5% by ICP. This information is reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/83750#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this compound packaged under inert atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, this product is hygroscopic and packaged under an argon.