Merck
683183
Sigma-Aldrich
CARAC
Umicore, 98%
Synonim(y):
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
Wybierz wielkość
500 MG
1980,00 zł
2 G
5010,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1980,00 zł
2 G
5010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Rh(CO)2(C5H7O2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Klucz InChI
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Zastosowanie
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Catalyst for various carbonylation reactions, silylcarbocyclizations,conjugate additions to enones, carbamoylstannation,and reduction of aromatic nitro compounds
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Breit, B.; Seiche, W.,
Synthesis, 1-1 (2001)
Ojima, I.; Lee, S.-Y.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2385-2385 (2000)
D Bonafoux et al.
Organic letters, 3(9), 1303-1305 (2001-05-12)
[reaction in text] Desymmetrization of dimethylsilyloxyalkadiynes (1) by Rh-catalyzed intramolecular silylformylation affords 5-exo-(formylmethylene)oxasilacyclopentanes 2 in high yields. Novel sequential double silylformylation of 1a also provides desymmetrization, giving 3-(3-silyl-2-formylprop-2-enyl)-5-exo-(formylmethylene)oxasilacyclopentanes 4 in excellent yields. Reduction of 2a and 4 with NaBH(4) gives
K A Merchant et al.
Physical review letters, 86(17), 3899-3902 (2001-05-01)
2D spectrally resolved ultrafast (<200 fs) IR vibrational echo experiments were performed on Rh(CO)(2)acac [(acetylacetonato)dicarbonylrhodium (I)]. The 2D spectra display features that reflect the 0-1 and 1-2 transitions and the combination band transition of the symmetric (S) and antisymmetric (A)
Andrei V Pakoulev et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(28), 6320-6329 (2008-06-25)
Triply vibrationally enhanced four-wave mixing spectroscopy is employed to observe vibrational coherence transfer between the asymmetric and symmetric CO-stretching modes of rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate (RDC). Coherence transfer is a nonradiative transition of a coherent superposition of quantum states to a
Produkty
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.