Merck
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
Wybierz wielkość
500 MG
924,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
924,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
778.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
powder
skład
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Arizona
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions