Merck
282766
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione ruthenium(III) derivative, Ru(acac)3
Wybierz wielkość
1 G
631,00 zł
5 G
2550,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
631,00 zł
5 G
2550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ru(C5H7O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ru](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Klucz InChI
RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Opis ogólny
Acetyloacetonian rutenu(III) jest ciemnofioletowym ciałem stałym, które wykazuje wysoką rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. Wykazuje szybką kinetykę utleniania i redukcji, ułatwiając wydajne reakcje elektrochemiczne. Jest szeroko stosowany w dziedzinie syntezy nanomateriałów, ogniw słonecznych, baterii i superkondensatorów.
Zastosowanie
Można stosować acetyloacetonian rutenu(III):
  • Jako elektrolit w przepływowych akumulatorach redoks. Pomaga zwiększyć wydajność napięciową akumulatorów.
  • Jako materiał wyjściowy do syntezy jednorodnie zdyspergowanych nanocząstek Ru do zastosowań w superkondensatorach.
  • Jako prekursor do syntezy wielofunkcyjnego elektrokatalizatora z pojedynczym atomem rutenu, który wykazuje wyjątkową wydajność katalityczną dla baterii cynkowo-powietrznych i ogólnej reakcji rozszczepiania wody.
  • Do wytwarzania katalizatora anodowego Ru2Pdla ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym. Pomaga poprawić wydajność reakcji utleniania wodoru.
  • Jako niezawodna i stabilna warstwa międzyfazowa katody znacząco poprawia wydajność i stabilność ogniw słonecznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaipeng Liu et al.
Nature communications, 11(1), 1263-1263 (2020-03-11)
Single-atom catalysts (SACs) have demonstrated superior catalytic performance in numerous heterogeneous reactions. However, producing thermally stable SACs, especially in a simple and scalable way, remains a formidable challenge. Here, we report the synthesis of Ru SACs from commercial RuO2 powders
Tuenissen, H.T. Elsevier, C.J.
Chemical Communications (Cambridge, England), 667-667 (1997)
Bih-Show Lou et al.
Scientific reports, 6, 19949-19949 (2016-01-29)
The synthesis of highly dispersed and stable ruthenium nanoparticles (RuNPs; ca. 2-3 nm) on porous activated carbons derived from Moringa Oleifera fruit shells (MOC) is reported and were exploited for supercapacitor applications. The Ru/MOC composites so fabricated using the biowaste carbon
Yuxiao Zhang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 278-285 (2018-12-07)
Molybdenum disulfide (MoS2 ) has been regarded as a favorable photocatalytic co-catalyst and efficient hydrogen evolution reaction (HER) electrocatalyst alternative to expensive noble-metals catalysts, owing to earth-abundance, proper band gap, high surface area, and fast electron transfer ability. In order
Ming Zhao et al.
ACS nano, 13(6), 7241-7251 (2019-05-31)
Owing to their highly open structure and a large number of low-coordination sites on the surface, noble-metal nanoframes are intriguing for catalytic applications. Here, we demonstrate the rational synthesis of Ru cuboctahedral nanoframes with enhanced catalytic performance toward hydrazine decomposition.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf