Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł 477,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
Cena katalogowa636,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description - | description 99.8% |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| assay 97% | assay 96% | assay - | assay 99.8% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: C-H Activation | reaction suitability reagent type: catalyst |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) - | application(s) - | application(s) catalysts |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/700/585/b2e5ae1d-2b88-42c8-a071-ef828d4a104c/640/b2e5ae1d-2b88-42c8-a071-ef828d4a104c.png)