Merck
Katalizatory rodowe
Symbol rodu w układzie okresowym
Wykazano, że katalizatory rodowe są odpowiednimi promotorami do aktywacji wiązań węgiel-wodór (C-H), co stało się trudnym i atrakcyjnym narzędziem katalizy. Kataliza rodowa znajduje coraz większe zainteresowanie w katalitycznym dehydrogenacyjnym sprzęganiu krzyżowym, umożliwiając elegancką konstrukcję wiązania C-C. Chociaż pallad był metalem z wyboru dla większości przykładów, katalizatory Rh mogą być odpowiednimi promotorami dla tej aktywacji. Stosując katalizatory rodowe, uzyskuje się dostęp do ważnych sprzężeń, takich jak aryl-aryl, aryl-alken i alken-alken, jako realnych dróg do cennych struktur organicznych.