Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł 1732,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1732,50 zł
Cena katalogowa2310,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
- A precursor for solution-based synthesis of rhodium-containing nanomaterials and thin films, for the use in vapor deposition and surface modification for catalysis and electronic applications.
- A highly selective catalyst for C–H activation and functionalization reactions, enabling direct modification of unactivated C–H bonds for the efficient synthesis of complex molecules, including natural products and pharmaceuticals.
- A catalyst for metal-carbene and nitrene transfer reactions, facilitating cyclopropanation, C–H amination, and ylide formation with high stereocontrol and functional group tolerance.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description ≥97%, powder | description 97% | description - |
| assay 99.9% trace metals basis | assay ≥97% | assay 97% | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: C-H Activation | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium(II) acetate dimer
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?