Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł 1394,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1394,00 zł
Cena katalogowa1640,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
InChI key
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Umicore | description Umicore, 99% | description Umicore | description Umicore |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium, reaction type: Cross Couplings | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 176-178 °C (lit.) | mp 138-140 °C (lit.) | mp 136.9-139.9 °C | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?