Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 440,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 320,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 49 750,00 zł 37 312,50 zł |
Informacje o tej pozycji
726,00 zł
Nazwa produktu
Rhodium(III) chloride hydrate, Rh 38-40 %
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Rh, 38-40%
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Rh 38-40 % | description crystalline, ≥99.9% trace metals basis | description 97% | description 99.95% trace metals basis |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability core: rhodium |
| form powder or crystals | form crystalline | form solid | form crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 150 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) |
| composition Rh, 38-40% | composition Rh, 38-43.5% | composition - | composition Rh, 40% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium(III) chloride hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?