307866
Rhodium(III) chloride
98%
Synonim(y):
Rhodium trichloride, Rhodium(3+) trichloride, Trichlororhodium
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhodium
ciąg SMILES
Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Rh/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3