Merck
282138
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)methane
97%
Synonim(y):
Methylenebis(trimethylsilane)
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.40
Beilstein:
1734530
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
gęstość
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H20Si2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H2,1-6H3
Klucz InChI
GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 405, 124194-124194 (2020-10-25)
A novel CO2-responsive cellulose nanofibril aerogel as a "green" adsorbent derived from poly(methacrylic acid-co-2-(dimethylamino) ethyl methacrylate) and carboxylated cellulose nanofibrils was successfully prepared via stepwise cation-induced gelation and freeze drying method. This aerogel exhibited CO2-triggered adsorption behavior towards anionic dyes
Ariagna L Rivera-Briso et al.
International journal of biological macromolecules, 143, 1000-1008 (2019-11-18)
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is a microbial biodegradable polymer with a wide range of potential industrial applications. However, its biomedical uses could increase exponentially if certain physical and biological properties were enhanced without compromising on the non-cytotoxic property of this biocompatible polymer.