Przejdź do
66612
Methyldiethoxysilane
≥96%
Synonim(y):
Diethoxy-methylsilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.25
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-982-3
Beilstein/REAXYS Number:
1733975
MDL number:
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96%
bp
94-95 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63796483192281875
description
≥96%
description
≥95.0%
description
97%
description
97%
assay
≥96%
assay
≥95.0%
assay
97%
assay
97%
density
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
94-95 °C (lit.)
bp
96 °C/30 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
functional group
silyl
functional group
thiol, silyl
functional group
-
functional group
silyl
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?