Merck
217069
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
98%
Synonim(y):
Permetylodisilan, Trimetylo(trimetylosililo)silan
Wybierz wielkość
5 G
160,00 zł
10 G
300,00 zł
50 G
835,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
160,00 zł
10 G
300,00 zł
50 G
835,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(Si(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.38
Beilstein:
1633463
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silylating reagent for allylic acetates,[1] aryl halides,[2] and diketones.[3] Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[4]
Source material for vapor deposition during silicon carbide growth.[5]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Zobacz wszystko