Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
208,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
157 °C/744 mmHg (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[SiH](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
InChI key
ZISUALSZTAEPJH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 95% | description 98% | description 99 atom % D, 98% (CP) |
| assay ≥98% | assay 95% | assay 98% | assay 98% (CP) |
| density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.879 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.887 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.497 (lit.) | refractive index n20/D 1.506 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.433 (lit.) |
| bp 157 °C/744 mmHg (lit.) | bp 140-143 °C/751 mmHg (lit.) | bp 98-99 °C (lit.) | bp 38 °C (lit.) |
| functional group silyl | functional group silyl | functional group silyl, chloro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Ostrzeżenia
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?