Merck
278785
Sigma-Aldrich
Triisobutylsilane
99%
Synonim(y):
Tris(2-metylopropylo)silan
Wybierz wielkość
10 G
760,00 zł
50 G
1370,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
760,00 zł
50 G
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHCH2]3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.44
Beilstein:
1738887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
gęstość
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[SiH](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H28Si/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-13H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
BORQTRQJFUNMBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triizobutylosilan (TIBS) to wszechstronny związek krzemoorganiczny, który znajduje szereg zastosowań w syntezie organicznej. Niektóre z jego typowych zastosowań obejmują odsiarczanie, deprotekcję grupy N-boc i reakcje rodnikowe.
Zastosowanie
Triizobutylosilan może być stosowany jako odczynnik w połączeniu z kwasem trifluorooctowym (TFA) do deprotekcji grupy funkcyjnej Fmoc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thorsten Krause et al.
Frontiers in immunology, 11, 565243-565243 (2020-10-30)
Immunoglobulin E (IgE) is pivotal for manifestation and persistence of most immediate-type allergies and some asthma phenotypes. Consequently, IgE represents a crucial target for both, diagnostic purposes as well as therapeutic approaches. In fact, allergen-specific immunotherapy - aiming to re-route
Pingping Shen et al.
Molecular neurobiology, 58(1), 21-33 (2020-09-06)
Alteration in cellular prion protein (PrPC) localization on the cell surface through mediation of the glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor has been reported to dramatically affect the formation and infectivity of its pathological isoform (PrPSc). A patient with Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) syndrome was
Da Sun et al.
Bioconjugate chemistry, 30(3), 667-678 (2018-12-26)
CRISPR/Cas9 system is a promising approach for gene editing in gene therapy. Effective gene editing requires safe and efficient delivery of CRISPR/Cas9 system in target cells. Several new multifunctional pH-sensitive amino lipids were designed and synthesized with modification of the
Rongbing Yang et al.
Molecular pharmaceutics, 14(1), 252-263 (2017-01-04)
Desired characteristics of nanocarriers are crucial to explore its therapeutic potential. This investigation aimed to develop tunable bioresponsive newly synthesized unique arginine grafted poly(cystaminebis(acrylamide)-diaminohexane) [ABP] polymeric matrix based nanocarriers by using L9 Taguchi factorial design, desirability function, and multivariate method.
Thorsten Krause et al.
mAbs, 9(2), 333-341 (2016-12-03)
In chronic inflammatory airway diseases, mucins display disease-related alterations in quantity, composition and glycosylation. This opens the possibility to diagnose and monitor inflammatory airway disorders and their exacerbation based on mucin properties. For such an approach to be reasonably versatile