333670
Tris(trimethylsilyl)phosphine
95%
Synonim(y):
(P(TMS)3), Tris(trimethylsilyl)phosphane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
243-244 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27PSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Indium phosphide (InP) and indium gallium phosphide (InGaP) nanocrystals, type III-V semiconductors.
- Chiral TMS-phospholane which can be further used to synthesize various bisphospholane ligands for asymmetric catalysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.