Merck
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilane
98%
Wybierz wielkość
1 G
290,00 zł
290,00 zł
Cena katalogowa580,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
290,00 zł
Cena katalogowa580,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
gęstość
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)