Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł 359,55 zł |
Informacje o tej pozycji
359,55 zł
Cena katalogowa423,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
158 °C/743 mmHg (lit.)
density
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
452-75-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?