Merck
164798
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonyl chloride
≥99%
Synonim(y):
Chlorek triflylu
Wybierz wielkość
5 G
504,00 zł
25 G
977,50 zł
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
504,00 zł
25 G
977,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.52
Beilstein:
1812106
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
10.36 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.334 (lit.)
bp
29-32 °C (lit.)
gęstość
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
Klucz InChI
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trifluoromethanesulfonyl chloride can be used as:
  • A trifluoromethylating agent for the fluoroalkylation of heterocycles, arenes, and heteroarenes.
  • A sulfonating agent for alcohols.
  • A chlorinating agent for carbanions.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 627-627 (1991)
Marleen Häring et al.
The Journal of organic chemistry, 83(15), 7928-7938 (2018-05-29)
In this work, we demonstrate that useful C-C bond-forming photoredox catalysis can be performed in air using easily prepared gel networks as reaction media to give similar results as are obtained under inert atmosphere conditions. These reactions are completely inhibited
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1339-1339 (1994)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?