Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
243,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
121-127 °C (lit.)
functional group
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O5S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)20(15,16)19-21(17,18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description technical grade, 95% | description reagent grade, 97% |
| assay 97% | assay 96% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 121-127 °C (lit.) | mp - | mp 47-50 °C (lit.) | mp 134-137 °C (lit.) |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| functional group tosylate | functional group - | functional group sulfone, thiocyanate | functional group sulfonamide |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?