Przejdź do
93479
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
Synonim(y):
Chloromesyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.00
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-526-1
Beilstein/REAXYS Number:
1811761
MDL number:
Assay:
≥90% (AT)
Form:
liquid
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (AT)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
density
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)