Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
Nazwa produktu
p-Toluenesulfonyl chloride, ReagentPlus®, ≥99%
vapor pressure
1 mmHg ( 88 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
solid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
solubility
benzene: freely soluble(lit.), chloroform: freely soluble(lit.), ethanol: freely soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In combination with N-methylimidazole for the esterification or thioesterification of carboxylic acids and alcohols or thiols.
- As an additive to enhance the yield of symmetrical biaryls via palladium chloride catalyzed homo-coupling of arylboronic acids in the absence of ligands.
- As a positive chlorine source for the ?-chlorination of ketones.
- Solvent-free tosylation of alcohols and phenols in the presence of heterodoxy acids.
- As an activator for reaction between 2-alkynylbenzaldoxime and phenols to form 1-aroxyisoquinolines in the presence of silver triflate.
- As a catalyst for the solvent-free preparation of symmetrical bis(benzhydryl)ethers from benzhydrols.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description reagent grade, ≥98% | description ReagentPlus®, ≥98% |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| solubility water: insoluble(lit.), chloroform: freely soluble(lit.), ethanol: freely soluble(lit.), benzene: freely soluble(lit.) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive, reactivity: alcohol reactive | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive | reaction suitability - |
| form solid | form - | form solid |
| bp 134 °C/10 mmHg (lit.) | bp 134 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?