Merck
448737
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid monohydrate
97%
Wybierz wielkość
50 G
363,00 zł
250 G
896,00 zł
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
363,00 zł
250 G
896,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO3H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.19
Beilstein:
4552655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
42-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2
Klucz InChI
MVIOINXPSFUJEN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Benzenesulfonic acid monohydrate (PhSO3H. H2O) can be used as:
  • A catalyst to synthesize α,β-unsaturated amides via Pd-catalyzed selective aminocarbonylation of styrenes with nitroarenes.[1]
  • A reactant to prepare amino acid benzyl ester salts for the study of gelation in nonpolar solvents.[2]
  • A catalyst for the conversion of oxydipropionitrile (nitrile) to di-n-propyl-oxydipropionate (ester).[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mike Barbeck et al.
International journal of molecular sciences, 21(9) (2020-05-02)
Bioresorbable collagenous barrier membranes are used to prevent premature soft tissue ingrowth and to allow bone regeneration. For volume stable indications, only non-absorbable synthetic materials are available. This study investigates a new bioresorbable hydrofluoric acid (HF)-treated magnesium (Mg) mesh in
Arenesulfonic Acids as Catalysts in the Alcholysis of Nitriles to Esters
James F and Bryan W
The Journal of Organic Chemistry, 23(8), 1225-1227 (1958)
Preparation of Benzyl and p-Nitrobenzyl Esters of Amino Acids1
SHIELDS JE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(5), 1491-1494 (1961)
Palladium-Catalyzed Carbonylative Synthesis of α, β -Unsaturated Amides from Styrenes and Nitroarenes
Peng, Jin-Bao and Geng, Hui-Qing and Li, Da and Qi, Xinxin and Ying, Jun and Wu, Xiao-Feng
Organic Letters, 20(16), 4988-4993 (2018)
Karl H Schneider et al.
Acta biomaterialia, 116, 246-258 (2020-09-02)
Vascular grafts with a diameter of less than 6 mm are made from a variety of materials and techniques to provide alternatives to autologous vascular grafts. Decellularized materials have been proposed as a possible approach to create extracellular matrix (ECM) vascular