Merck
265179
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzaldehyde
98%
Wybierz wielkość
5 G
123,90 zł
25 G
283,50 zł
123,90 zł
Cena katalogowa177,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
123,90 zł
25 G
283,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.10
Beilstein:
2243422
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
123,90 zł
Cena katalogowa177,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Klucz InChI
WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widma emisji i absorpcji 2,4-difluorobenzaldehydu[1].
Zastosowanie
2,4-difluorobenzaldehyd został użyty w syntezie pochodnych kwasu 3-benzylideno-20,29-dihydrobetulinowego[2].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)