Przejdź do
265160
3,4-Difluorobenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
526,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
422-180-3
Beilstein/REAXYS Number:
2241231
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI key
JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of 3-benzylidene 20,29-dihydrobetulinic acid derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)