Przejdź do
146757
2,4-Dichlorobenzaldehyde
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
110,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
165,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-861-1
Beilstein/REAXYS Number:
471601
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
110,25 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
233 °C (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI key
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Dichlorobenzaldehyde on condensation with 4-amino-5-mercapto-3-methyl/ethyl-1,2,4-triazole yields bidentate Schiff base ligands and their metal complexes are potential antimicrobial agents.
Application
2,4-Dichlorobenzaldehyde was used in the solid-phase synthesis of a series of indole-based peptoids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)