Przejdź do
224944
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-tolualdehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-240-7
Beilstein/REAXYS Number:
1101680
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI key
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Correlation data of (Z)-1-thiosemicarbazide via spectroscopic methods and Density Functional Theory studies: Synthesis of (Z)-1-[4-(trifluoromethyl)benzylidene]thiosemicarbazide using 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde in ethanol (UM Osman et al., 2019).
  • Transition-Metal-Free Trifluoromethylation of Aldehyde Derivatives with Sodium Trifluoromethanesulfinate: Investigates the direct C-H trifluoromethylation of benzaldehyde and other synthetic equivalents (Z Tan et al., 2017).
Other Notes
May form precipitate upon standing which does not affect use. Warm gently to redissolve solid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250694196894250821
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde, fluoro
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?