Kluczowe dokumenty
128376
4-Fluorobenzaldehyde
98%
Synonim(y):
p-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
181 °C/758 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Klucz InChI
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)