Przejdź do
F4807
2-Fluorobenzaldehyde
97%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
97,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-171-2
Beilstein/REAXYS Number:
507155
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
97,50 zł
Cena katalogowa130,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
90-91 °C/46 mmHg (lit.)
mp
−44.5 °C (lit.)
density
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI key
ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5005265160728985
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
−44.5 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
68-73 °C
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
refractive index
-
bp
90-91 °C/46 mmHg (lit.)
bp
66-68 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?