Merck
F5005
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
10 G
280,00 zł
50 G
399,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
280,00 zł
50 G
399,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.11
Beilstein:
970178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
66-68 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Klucz InChI
PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ana Belén Ruiz-Muelle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(7), 2427-2439 (2016-01-21)
The synthesis and structural characterization of allenyl titanocene(IV) [TiClCp2 (CH=C=CH2 )] 3 and propargyl titanocene(IV) [TiClCp2 (CH2 -C≡C-(CH2 )4 CH3 )] 9 have been described for the first time. Advanced NMR methods including diffusion NMR methods (diffusion pulsed field gradient
Syed Saad Hussain et al.
Molecular and cellular biochemistry, 471(1-2), 29-39 (2020-05-31)
P53 plays an important role in maintaining genetic stability and development of resistance against tumors. Dysregulation of P53 gene is one of the key factors contributing to the etiology of neuroblastoma which causes cells to evade apoptosis. Activating P53 pathway
Kateřina Štulíková et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-28)
Due to the increasing popularity of unfiltered beer, new methods for its preservation are needed. High-pressure processing (HPP) was applied as a final treatment of packed beer in order to assure storage stability and to retain the desired product quality.
Bin-Yu Wen et al.
Journal of Asian natural products research, 21(7), 702-715 (2019-01-01)
Desmosdumotin C (Des C), a natural product isolated from the roots of Desmos dumosus, has shown good antitumor activity. A three dimensional quantitative structure-activity relationship (QSAR) study using the comparative molecular field analysis (CoMFA) method was performed on 32 Des
Adnan Ashraf et al.
European journal of medicinal chemistry, 159, 282-291 (2018-10-09)
Chalcones and 1,2-benzothiazines are two important classes of bioactive compounds, each scaffold endowed with diverse pharmacological activities. Combining both of these pharmacophores in a single molecule was aimed to yield multi-modal agents. Herein, we report a series of hybrid compounds