Merck
264377
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
Klucz InChI
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Difluorobenzylamine has been used in the synthesis of βAla–Aib(N-fluoroarylmethyl)], nonpolar nucleobase dipeptide via Ugi four-component condensation reaction.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Design and synthesis of N-nonpolar nucleobase dipeptides: application of the Ugi reaction for the preparation of dipeptides having fluoroarylalkyl groups appended to the nitrogen atom.
Das BK, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 197-206 (2002)