Merck
124974
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzaldehyde
99%
Synonim(y):
o-Chlorobenzaldehyd
Wybierz wielkość
100 G
185,00 zł
500 G
426,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
185,00 zł
500 G
426,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Beilstein:
385877
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050404
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.84 (vs air)
ciśnienie pary
1.27 mmHg ( 50 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
746 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
209-215 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
gęstość
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Klucz InChI
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chlorobenzaldehyde undergoes alkynylation with phenylacetylene in the presence of catalytic ligands and dimethylzinc at 0°C to form binaphthyl-derived amino alcohols[1].
Zastosowanie
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas[2].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enantioselective alkynylation of aromatic aldehydes catalyzed by new chiral amino alcohol-based ligands.
Lu G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(15), 2147-2152 (2001)
Doris Dallinger et al.
Nature protocols, 2(7), 1713-1721 (2007-07-21)
Here we report the generation of a small focused library of 12 diversely functionalized dihydropyrimidine (DHPM) derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of beta-ketoesters, aldehydes and (thio)ureas. By applying controlled microwave heating under sealed vessel conditions using a fully automated
Th Gomti Devi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 62(4-5), 972-979 (2005-06-14)
The analysis of Raman anisotropy shift as a function of solvent concentration shows the weakening of pair interaction of the molecules due to the influence of solvent-induced perturbations. The present study deals with the effect of dielectric constant of the
Mathias J Jacobsen et al.
Organic letters, 13(13), 3418-3421 (2011-06-09)
A phosphine-mediated olefination of 2-alkynoates with aldehydes forming 1,3-dienes with high E-selectivity and up to 88% yield is described. Reaction conditions are optimized and reactions are demonstrated for various aryl, alkyl, and alkenyl aldehydes and for ethyl 2-alkynoates with different
E Schmid et al.
Mutagenesis, 6(4), 303-305 (1991-07-01)
The aneuploidy inducing capacity of 2-chlorobenzylidene malonitrile (CS), a chemical used as a riot control agent, and its hydrolysis products o-chlorobenzaldehyde and malonitrile was studied at various exposure conditions in V79 Chinese hamster cells. Chromosomes were counted in metaphase preparations