Przejdź do
265152
2,6-Difluorobenzaldehyde
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1935273
Assay:
98%
Form:
liquid
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Difluorobenzaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • 5-Cyano-6-(2,6-difluorophenyl)-5,6-dihydro-2-thiouracil via one-pot cyclocondensation reaction with ethyl cyanoacetate and thiourea.
  • 1-(2,6-Difluorobenzyl)-2-(2,6-difluorophenyl)-benzimidazole by reacting with 1,2-phenylenediamine in the presence of a catalytic amount of p-toluenesulfonic acid.
  • (3E)-4-(2,6-Difluorophenyl)-3-buten-2-one by Wittig olefination reaction with acetylmethylidenetriphenyl phosphorane.
  • Methyl 4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate by treating with methyl thioglycolate in the presence of K2CO3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
728985706957D73707
description
98%
description
97%
description
96%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
96%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Difluorobenzaldehyde
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
180.5 °F - closed cup
flash_point_c
82.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)