Kluczowe dokumenty
254215
Indium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian trinitratu indu, Wodzian trinitratu indu(3+)
Wybierz wielkość
549,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
549,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Klucz InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In2O3 nanoparticles via thermal decomposition. In2O3 is applicable as a catalyst for reverse water gas shift (RWGS) and CO2 conversion reactions.
- AgInSe2 thin film on Si substrate via sol-gel spin coating technique.
- Indium(III)complexes containing thiosemicarbazone. These complexes can be used in the fields of colorimetric and fluorescent probes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.