Merck
230006
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Dinitric acid zinc salt hydrate
Wybierz wielkość
25 G
1530,00 zł
250 G
3530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1530,00 zł
250 G
3530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.40 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
36 °C (lit.)
gęstość
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Klucz InChI
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for the preparation of a precursor for the photochemical deposition of ZnS.[1] Used to synthesize a new microporous, organically templated zinc phosphate. Such compounds have potential applications as catalysts or in other applications involving microporosity.[2]
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harmon, S.B. Sevov, S.C.
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
Cheon, J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 163-163 (1997)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you kindly confirm, what is the molar ratio of water and anhydrous zinc nitrate in the product no. 230006? Because the value one the webside, decribed by 'x' is not clear enough.
    1 answer
    1. Regrettably, water content is not tested for Product 230006. It is encouraged to dry the material prior to use.