Merck
229415
Sigma-Aldrich
Aluminum nitrate nonahydrate
99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium nitrate
Wybierz wielkość
10 G
311,00 zł
100 G
2040,00 zł
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
311,00 zł
100 G
2040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.997% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
135 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: very soluble(lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aluminum nitrate nonahydrate is a crystalline aluminum salt of nitric acid primarily used as a catalyst in manufacturing petroleum products, including gasoline and other fuels. It is also used in the production of aluminum oxide and the fabrication of cathode material for lithium-ion batteries.[1][2]
Zastosowanie
Aluminum nitrate nonahydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • AlF3-coated LiCoO2, which is used to prepare a blend composite cathode with Li [Ni1/3Co1/3Mn1/3] O2 for Li-ion batteries.
  • Disperse alumina.
  • Alumina gel by sol-gel method and pure gamma alumina by hydrolysis.
  • Nanocrystalline ZnAl2O4 by hydrothermal method.
  • Magnesium aluminum layered hydroxides which are applicable as nanocontainers of corrosion inhibitors for protective organic coatings.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefan Neatu et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-06-05)
This study presents the synthesis and characterization of lanthanum-modified alumina supported cerium-manganese mixed oxides, which were prepared by three different methods (coprecipitation, impregnation and citrate-based sol-gel method) followed by calcination at 500 °C. The physicochemical properties of the synthesized materials
Hydrothermal Synthesis of High Specific Capacity Al-doped V6O13 Cathode Material for Lithium-Ion Battery
Zhengguang Zou, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 12, 1670-1679 (2017)
AlF 3-coated LiCoO 2 and Li [Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3] O 2 blend composite cathode for lithium ion batteries.
Lee KS, et al.
Journal of Power Sources, 196(16), 6974-6977 (2011)
Fabrication of ?-alumina fibers by sol-gel and electrospinning of aluminum nitrate precursor solutions
Jose Hafid Roque-Ruiz, et al
Results in Physics, 12, 193-204 (2019)
Ivan F Myronyuk et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 153-153 (2016-03-24)
Transformation of Al(NO3)3∙9H2O (upon heating in the range of 20-1200 °C) into blends of amorphous and crystalline boehmite (210-525 °C), amorphous alumina and crystalline γ-Al2O3 (850 °C), and crystalline α-Al2O3 (1100 °C) was analyzed using X-ray diffraction (XRD), high-resolution transmission electron microscope (HRTEM), infrared
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?