Merck
196215
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
greener alternative
≥98%
Synonim(y):
Dichlorek dicyklopentadienu cyrkonu, Dichlorodicyklopentadienylocyrkon, Dichlorozirkonocen
Wybierz wielkość
5 G
176,00 zł
25 G
584,00 zł
100 G
1130,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
176,00 zł
25 G
584,00 zł
100 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: zirconium
reaction type: Polymerization Reactions
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
moisture sensitive
mp
242-245 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
QRUYYSPCOGSZGQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zirconocene dichloride serves as a catalyst, enabling efficient synthesis of pyrrole with high yields and simplifies the purification process economically.[1]
Zastosowanie
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Useful in the synthesis of a wide range of early-transition-metal complexes and organometallic compounds.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vidar R Jensen et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 6(9), 1929-1933 (2005-08-03)
Free Car-Parrinello molecular dynamics (CPMD) simulations of four diastereomers of the zirconium-propene complexes [{iPr(3-iPr-CpFlu)}ZriBu(C3H6)]+ (Cp=cyclopentadienyl; Flu=fluorenyl) provide valuable insight into the mechanism and stereocontrol of propene polymerization with stereorigid metallocenes. Spontaneous insertion of propene into the zirconium-isobutyl bond is not
Leo A Paquette et al.
Organic letters, 7(3), 511-513 (2005-01-28)
[reaction: see text] A synthetic route to select cyclooctane-1,2,3-triols and 1,2,3,4,5-pentaols has been defined. The starting materials are d-glucose or d-arabinose, and the key steps consist of a zirconocene-promoted ring contraction, a [3,3] sigmatropic rearrangement, and more extended functionalization of
Aldrichimica Acta, 17, 28-28 (1984)
Anita Lagutschenkov et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(5), 2073-2079 (2010-01-21)
Cationic zirconocene complexes are active species in Ziegler-Natta catalysis for olefin polymerization. Their structure and metal-ligand bond strength strongly influence their activity. In the present work, the infrared multiphoton dissociation (IRMPD) spectrum of mass selected Zr(C(5)H(5))(2)(OH)(CH(3)CN)(+) cations was obtained in
Shaoguang Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(46), 12608-12617 (2009-11-03)
A zirconocene-mediated one-pot multicomponent synthesis process leading to the synthesis of pyrrolo[3,2-c]pyridine (5-azaindoles) and pyrrole derivatives has been developed starting from a silicon-tethered diyne and three or two different or identical organonitriles. Pyrrolo[3,2-c]pyridine and pyrrole derivatives with diverse structures and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?