Przejdź do
334065
Indium(III) chloride
98%
Synonim(y):
Indium trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-043-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder or flakes (or chunks)
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder or flakes (or chunks)
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
density
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
General description
Indium(III) chloride (InCl3) is an indium halide that is a Lewis acid in a variety of organic reactions.
Application
Useful catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions. An efficient, yet mild, Lewis acid for organic synthesis.
InCl3 can be used for a variety of application such as:
  • fabrication of a photoanode for dye sensitized solar cells
  • a catalyst in Michael addition of silylenol and indoles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203440429414334073
description
98%
description
99.999% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
description
97%
form
powder or flakes (or chunks)
form
powder or flakes (or chunks)
form
powder
form
solid
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) chloride
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?