Kluczowe dokumenty
229644
Gallium(III) nitrate hydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Uwodniony azotan galu, Wodzian trinitratu galu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Klucz InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?