Kluczowe dokumenty
253898
tert-Butyl ethyl ether
99%
Synonim(y):
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
Wybierz wielkość
257,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
257,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
155 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?