Przejdź do
1.03092
Ditizon
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Difenylotiokarbazon
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.33
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
200-454-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥98% (argentometric)
form
solid
mp
168 °C (decomposition)
bulk density
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
absorbance ratio
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
InChI key
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (argentometryczny): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorpcyjność A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Współczynnik absorpcji (605 nm / 445 nm; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 2,5
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0,2%.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ditizon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103092002504022536039725
103092000504022536039718