Przejdź do
294810
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Synonim(y):
sec-Butyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-158-5
Beilstein/REAXYS Number:
773649
MDL number:
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
12.5 mmHg ( 20 °C)
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
761 °F
expl. lim.
9.8 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal™ septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal™ closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal™ packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1563B8591996870
2-Butanol analytical standard
Supelco
96870
2-Butanol
description
anhydrous, 99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
99.5%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99.8% (GC)
grade
anhydrous
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
impurities
<0.005% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-92-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?