Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
536,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
contains
stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ReagentPlus®, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer | description puriss. p.a., ≥98.5% (GC) |
| assay 99% | assay - | assay 99% | assay ≥98.5% (GC) |
| grade anhydrous | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade puriss. p.a. |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.) | refractive index n20/D 1.367 (lit.), n20/D 1.368 |
| impurities <0.005% water (100 mL pkg), <0.002% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.001% peroxides (as H2O2), ≤0.005% free acid (as C2H5COOH), ≤0.5% isopropanol (GC), ≤0.1% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?