Przejdź do
03202
tert-Butyl ethyl ether
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021026
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-309-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731469
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
155 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
contains
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.375 (lit.), n20/D 1.376
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl ethyl ether (ETBE) is generally used as an antiknock additive in gasoline for the reduction of carbon monoxide and unburned hydrocarbons emission from automobile exhausts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
589595MX081908603
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
anhydrous, 99.8%
description
Meets ACS Specifications GR ACS
description
analytical standard
assay
≥97.0% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.375 (lit.), n20/D 1.376
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
refractive index
n25/D 1.365-1.367
refractive index
n20/D 1.369
mp
−97 °C (lit.)
mp
-
mp
-108.6 °C
mp
-
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.735-0.738  g/mL at 25 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl ethyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)