Merck
442795
Supelco
tert-Butyl ethyl ether
analytical standard
Wybierz wielkość
1000 MG
518,00 zł
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 MG
518,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731469
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
155 mmHg ( 25 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter tert-butylowo-etylowy to dodatek do paliwa stosowany w składzie benzyny samochodowej w celu zmniejszenia emisji tlenku węgla i niespalonych węglowodorów, a także w celu poprawy liczby oktanowej.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxidation characteristic and products of ETBE (ethyl tert-butyl ether).
Liu X, et al.
Energy, 82, 184- 192 (2015)
Masaaki Suzuki et al.
The Journal of toxicological sciences, 37(6), 1239-1246 (2012-12-05)
The carcinogenicity of ethyl tertiary-butyl ether (ETBE) was examined by oral administration using F344/DuCrlCrlj rats. Groups of 50 male and 50 female rats were given drinking water containing ETBE at doses of 0, 625, 2,500 or 10,000 ppm (w/w) for
Q Li et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 24(4), 837-847 (2012-01-11)
Ethyl tertiary-butyl ether (ETBE) is a motor fuel oxygenate used in reformulated gasoline. The current use of ETBE in gasoline or petrol is modest but increasing. To investigate the effects of ETBE on splenocytes, mice were exposed to 0 (control)
Marcy I Banton et al.
Journal of immunotoxicology, 8(4), 298-304 (2011-08-11)
The potential for immunotoxicological effects of ethyl tertiary butyl ether (ETBE, CAS RN 637-92-3) was studied in young adult female Crl:CD(SD) rats following subchronic oral exposures. Rats were exposed by gavage once daily for 28 consecutive days to 0, 250
Kouya Yamaki et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 61(9), 1243-1248 (2009-08-26)
The effect of ethyl tertiary-butyl ether (ETBE), which is widely used as a fuel oxygenate commonly produced from bioethanol, on immunoglobulin (Ig)E-dependent mast cell activation was investigated. The rat mast cell line RBL2H3 sensitised with monoclonal anti-ovalbumin IgE was challenged