Przejdź do
283096
tert-Amyl methyl ether
97%
Synonim(y):
1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-611-4
Beilstein/REAXYS Number:
1731452
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.), n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
density
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
InChI key
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Amyl methyl ether is an fuel ether oxygenate and has been quantitated in water by membrane extraction ion mobility spectrometry. tert-Amyl methyl ether is also referred to as 2-methoxy-2-methyl butane. Kinetics of ion exchange resin (Amberlyst 18) catalyzed tert-amyl methyl ether reactions have been investigated.
Application
  • Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442794176990
description
97%
description
analytical standard
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.389 (lit.), n20/D 1.3896
refractive index
n20/D 1.389 (lit.), n20/D 1.3896
refractive index
n20/D 1.3996 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Amyl methyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
994-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)