Kluczowe dokumenty
245895
Methyl nonanoate
98%
Synonim(y):
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?