Przejdź do
N5377
Methyl nonadecanoate
≥98% (GC)
Synonim(y):
Nonadecanoic acid methyl ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-056-9
Beilstein/REAXYS Number:
1788184
MDL number:
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
37-40 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U0250H6389H7002
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
37-40 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl nonadecanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?