Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
Quality Segment
assay
99.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
solubility
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
food allergen
no known allergens
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.5% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| solubility water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically) | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200, 300 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl laurate
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
282.2 °F - closed cup
flash_point_c
139 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?