Przejdź do
T5534
Glyceryl triundecanoate
≥98%
Synonim(y):
1,2,3-Triundecanoylglycerol, Glycerol triundecanoate, Triundecanoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)9COOCH2]2CHOCO(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.92
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-935-8
Beilstein/REAXYS Number:
1810343
MDL number:
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3
InChI key
MBXVIRZWSHICAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl triundecanoate has been used:
  • as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis to identify the hydrolysis products and lipolytic activity in human milk
  • as an internal standard in gas chromatography analysis for total fat estimation
  • as an internal standard for fatty acid analysis in vegetable and meat samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9517T4891T7517
description
≥98%
description
≥98% (TLC), liquid
description
≥99%
description
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
-
form
solid
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)